Merck
ENA514506988
Enamine
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-1-methylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-12-8(11)9(2)6-4-5-7(9)10/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
KWNRJTCVDJSFTE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305195
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)