Merck
ENA514506913
Enamine
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-223387-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.6
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-223387-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClN2O2S/c1-3(5-6-3)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
Klucz InChI
PYHNPRZTIFFTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)