Merck
ENA514506851
Enamine
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-4-7-10-8-9(11-5-2)12-6-3/h1,9H,5-8H2,2-3H3
Klucz InChI
KLXXQIJFXGGJDF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)