Merck
ENA514506847
Enamine
1-methyl-2-oxoazepane-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
118-119
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-3-azepanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-9-5-3-2-4-6(7(9)10)8(11)12/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GMRPEWVXEFQPRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304695
Melting Point
118-119
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304695
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)