Kluczowe dokumenty
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)