Merck
ENA514506775
Enamine
methyl 3-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1-pyrrolidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-5-4-6-11(9-10)13-7-2-3-8-13/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3
Klucz InChI
JJJUYMBYOGDTKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)