Merck
ENA514506753
Enamine
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-303532-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-303532-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
107-110
Iupac Name
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-12-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
OWYLXPLVEIGDSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
Melting Point
107-110
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)