About This Item
Iupac Name
2-isocyanatotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c8-5-7-6-3-1-2-4-9-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
VXVWIRKAABQIGS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)