Kluczowe dokumenty
ENA514238455
Enamine
(3-bromopropyl)cyclobutane
About This Item
Iupac Name
(3-bromopropyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c8-6-2-5-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
MYWUIQVJDNMTAC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303869
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)