Merck
ENA514237176
Enamine
4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1471,95 zł
250 MG
2010,15 zł
500 MG
3051,45 zł
1 G
3858,75 zł
2.5 G
7368,75 zł
5 G
10 808,55 zł
10 G
15 927,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-301726-100MG
1471,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1471,95 zł
250 MG
2010,15 zł
500 MG
3051,45 zł
1 G
3858,75 zł
2.5 G
7368,75 zł
5 G
10 808,55 zł
10 G
15 927,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.64
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-301726-100MG
1471,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-(piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c1-3-8-4-2-6(1)7-9-5-10-11-7;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Klucz InChI
LOXIDWOUZYEHJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301726
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301726
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)