Merck
ENA514236999
Enamine
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(4-methylpiperidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-2-3-9-5-7(6)4-8(10)11;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
Klucz InChI
NIANDLDHENMRGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301127
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)