Kluczowe dokumenty
ENA514236962
Enamine
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Iupac Name
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-2-7-3-5-4(1)6-5/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
DIUNZTQKLKGEBB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300958
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300958
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)