Merck
ENA514236909
Enamine
6-methoxypyridine-2-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.22
Numer MDL:
Iupac Name
6-methoxy-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-10-6-4-2-3-5(9-6)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Klucz InChI
LEIFRCSFCUIXIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300769
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300769
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)