Merck
ENA508627063
Enamine
tert-butyl 2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-propynylamino)acetate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-5-6-10-7-8(11)12-9(2,3)4/h1,10H,6-7H2,2-4H3
Klucz InChI
FHRJHJLYLHPRPU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)