Merck
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Wybierz wielkość
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-298648-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1635,75 zł
250 MG
2250,00 zł
500 MG
3425,85 zł
1 G
4338,45 zł
2.5 G
8304,75 zł
5 G
12 189,15 zł
10 G
17 980,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-298648-100MG
1635,75 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)