Merck
ENA508626414
Enamine
4-[(3,5-dimethylcyclohexyl)oxy]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.39
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3,5-dimethylcyclohexyl)oxy]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H21NO3S/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)18-12-3-5-14(6-4-12)19(15,16)17/h3-6,10-11,13H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
Klucz InChI
MYDZRBJNCOKOEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296494
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296494
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)