Merck
ENA508626341
Enamine
5-nitroisoquinolin-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Numer MDL:
mp
225-228
Iupac Name
5-nitroisoquinolin-1-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-7-2-1-3-8(12(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H2,10,11)
Klucz InChI
SRYUOKQAZJCHNX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Melting Point
225-228
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)