Merck
ENA508625861
Enamine
2-chloro-6-cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
100 MG
898,65 zł
250 MG
1191,15 zł
500 MG
2051,10 zł
1 G
2665,35 zł
2.5 G
5028,75 zł
5 G
7339,50 zł
10 G
10 785,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-269297-100MG
898,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
898,65 zł
250 MG
1191,15 zł
500 MG
2051,10 zł
1 G
2665,35 zł
2.5 G
5028,75 zł
5 G
7339,50 zł
10 G
10 785,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-269297-100MG
898,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-6-cyclopropylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
CSZABJNHCVVZMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)