Merck
ENA508625780
Enamine
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
Numer MDL:
Iupac Name
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12ClNO3/c8-1-4-11-5-2-9-3-6-12-7(9)10/h1-6H2
Klucz InChI
QZKTUAZSSRNAIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)