Merck
ENA508625746
Enamine
[(4-methoxyphenyl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.67
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(4-methoxybenzyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)6-14-7-10(11,12)13;/h2-5,14H,6-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
BXPZPYRCGJBLFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295866
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295866
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)