Merck
ENA508625730
Enamine
2-amino-5-hydroxypyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.59
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-5-hydroxynicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O3.ClH/c7-5-4(6(10)11)1-3(9)2-8-5;/h1-2,9H,(H2,7,8)(H,10,11);1H
Klucz InChI
QTJBPNFWCPYHQB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295338
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295338
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)