Merck
ENA508625706
Enamine
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.63
Numer MDL:
Iupac Name
7,7-difluorobicyclo[4.1.0]heptan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)5-2-1-4(10)3-6(5)7;/h4-6H,1-3,10H2;1H
Klucz InChI
SWFSQWGRQBBYBA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295113
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295113
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)