Kluczowe dokumenty
ENA508625030
Enamine
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
About This Item
Iupac Name
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-6(2,3)4-7-5-8/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
RNMOLQDSODXHBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263957
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263957
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)