Merck
ENA508625028
Enamine
ethyl 2-methyl-2-(thiophen-2-yl)propanoate
Wybierz wielkość
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-263952-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1433,25 zł
250 MG
2047,50 zł
500 MG
3223,35 zł
1 G
4135,95 zł
2.5 G
8102,25 zł
5 G
11 986,65 zł
10 G
17 778,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.29
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-263952-100MG
1433,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl 2-methyl-2-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-4-12-9(11)10(2,3)8-6-5-7-13-8/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GBSWEVAPDCNYQK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263952
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)