Merck
ENA508624911
Enamine
2-(5-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-2-8-6(3-7)5-14-9(8)4-10(12)13/h1-3,9H,4-5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
LYPABKILTVLNSU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)