Merck
ENA508624817
Enamine
1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
Numer MDL:
mp
54-56
Iupac Name
1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-5-9(13)8-6-10(14-2)12(16-4)11(7-8)15-3/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
FNFSOYGIQWSIEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261321
Melting Point
54-56
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261321
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)