Merck
ENA508624417
Enamine
2-phenyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.69
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c14-11(15)9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15);1H
Klucz InChI
ATQQSWFXWDZKGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264460
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264460
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)