Merck
ENA497682620
Enamine
{1-oxaspiro[4.4]nonan-2-yl}methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-269187-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1904,85 zł
250 MG
2641,95 zł
500 MG
4051,80 zł
1 G
5134,05 zł
2.5 G
9866,70 zł
5 G
14 499,90 zł
10 G
21 414,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.7
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-269187-100MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.4]nonan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-8-3-6-9(11-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Klucz InChI
SULQDUCPCKZLNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269187
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)