Merck
ENA497681783
Enamine
3-formyl-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.26
Numer MDL:
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-10(2)14(12,13)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
VHANLUOARPNVIY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265511
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265511
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)