Merck
ENA497681771
Enamine
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.12
Numer MDL:
mp
66-68
Iupac Name
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12,14H,8H2
Klucz InChI
HDRFYKFGBRXGRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Melting Point
66-68
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)