Merck
ENA497681169
Enamine
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.67
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-11-8-10(9-4-2-1-3-5-9)15-16(11)7-6-14-12/h1-8H
Klucz InChI
ACCBQSBWDNAFOE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)