Kluczowe dokumenty
ENA497680449
Enamine
5-ethyl-2,2-dimethylmorpholine
Wybierz wielkość
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-263650-100MG
822,60 zł
Wybierz wielkość
About This Item
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-263650-100MG
822,60 zł
Iupac Name
5-ethyl-2,2-dimethylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-4-7-5-10-8(2,3)6-9-7/h7,9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
IPCWHJLDUXDZAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263650
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)