Merck
ENA497680129
Enamine
2-{1-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]piperidin-4-yl}acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Iupac Name
{1-[(allyloxy)carbonyl]-4-piperidinyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-2-7-16-11(15)12-5-3-9(4-6-12)8-10(13)14/h2,9H,1,3-8H2,(H,13,14)
Klucz InChI
MPCSNPBPOJATQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263403
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263403
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)