Merck
ENA497680110
Enamine
5,6-dichloro-2-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxaindane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.02
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dichloro-2-isocyanato-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C9H2Cl2F3NO3/c10-4-1-6-7(2-5(4)11)18-9(17-6,15-3-16)8(12,13)14/h1-2H
Klucz InChI
JSOFPERMVZDIAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263347
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)