Merck
ENA497679824
Enamine
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1302,30 zł
250 MG
1770,30 zł
500 MG
2671,20 zł
1 G
3367,35 zł
2.5 G
6397,65 zł
5 G
9363,60 zł
10 G
13 797,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-262580-100MG
1302,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1302,30 zł
250 MG
1770,30 zł
500 MG
2671,20 zł
1 G
3367,35 zł
2.5 G
6397,65 zł
5 G
9363,60 zł
10 G
13 797,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-262580-100MG
1302,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-5(2)6(10-3)4-11(7,8)9/h5-6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
ULFIPEGMJVMGLG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)