Merck
ENA497679698
Enamine
cyclobutylurea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.15
Numer MDL:
mp
170-171
Iupac Name
N-cyclobutylurea
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c6-5(8)7-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H3,6,7,8)
Klucz InChI
XVDWZTJGQBNPFX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
Melting Point
170-171
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260820
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)