Merck
ENA497679561
Enamine
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-{[3-(bromomethyl)phenoxy]methyl}-2,4-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C14H11BrF2O/c15-8-10-2-1-3-13(6-10)18-9-11-4-5-12(16)7-14(11)17/h1-7H,8-9H2
Klucz InChI
NOCWLAROHQZESE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261925
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)