Merck
ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)