Merck
ENA497679429
Enamine
2-{2-oxo-1-oxa-4-thiaspiro[4.4]nonan-3-yl}acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.26
Numer MDL:
mp
93-94
Iupac Name
2-(2-oxo-1-oxa-4-thiaspiro[4.4]nonan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4S/c10-7(11)5-6-8(12)13-9(14-6)3-1-2-4-9/h6H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KZPNJNAEUVMDMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261613
Melting Point
93-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261613
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)