Merck
ENA497679388
Enamine
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.14
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 1-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c1-16-11(15)9-3-2-6-14(9)10-5-4-8(12)7-13-10/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3
Klucz InChI
SMFIJFBQKQYWCY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261529
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261529
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)