Merck
ENA497679203
Enamine
ethoxy(propan-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.62
Numer MDL:
Iupac Name
O-ethyl-N-isopropylhydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-4-7-6-5(2)3;/h5-6H,4H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
FNGAAKWIDNYABD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261739
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261739
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)