Merck
ENA497678616
Enamine
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.04
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
WRSPJCQSBRAYCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)