Merck
ENA497678444
Enamine
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
UQYSCZUQBZZHAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)