Merck
ENA497678298
Enamine
ethyl imidazo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Numer MDL:
mp
105-106
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)8-11-6-7-5-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
FGYXTFFJVBIDGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221881
Melting Point
105-106
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221881
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)