Merck
ENA497377522
Enamine
2-bromo-3,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-7-4(3-11)1-5(9)2-6(7)10/h1-2H
Klucz InChI
KDDKQAPQOJGHIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97408
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97408
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)