Merck
ENA497377486
Enamine
diethyl (1-amino-2,2,2-trifluoroethyl)phosphonate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.6
Numer MDL:
Iupac Name
diethyl (1-amino-2,2,2-trifluoroethyl)phosphonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13F3NO3P.ClH/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9;/h5H,3-4,10H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
IGKOMVXPVBUTJT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258600
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258600
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)