Merck
ENA497377151
Enamine
(2,3-dihydro-1,4-benzoxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.72
Numer MDL:
Iupac Name
(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NOS.ClH/c10-5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(9)11-7;/h1-4,7H,5-6,10H2;1H
Klucz InChI
NSDSKHUUAQAGIS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258384
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258384
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)