Merck
ENA497377044
Enamine
ethyl 4-tert-butyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(tert-butyl)-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-5-15-11(14)9-6-8(7-10(9)13)12(2,3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
FRXDASMHSYVCHD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260683
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260683
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)