Merck
ENA497376732
Enamine
{3-[(2-chloroethyl)amino]propoxy}phosphonic acid
Wybierz wielkość
100 MG
3983,85 zł
250 MG
5686,20 zł
500 MG
8962,20 zł
1 G
11 489,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-257859-100MG
3983,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3983,85 zł
250 MG
5686,20 zł
500 MG
8962,20 zł
1 G
11 489,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.59
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-257859-100MG
3983,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
3-((2-chloroethyl)amino)propyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
PITFYGYGJBKWBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)