Merck
ENA497376660
Enamine
N-[(pyridin-4-yl)methyl]oxetan-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-3-10-4-2-8(1)5-11-9-6-12-7-9/h1-4,9,11H,5-7H2
Klucz InChI
RUZQGBVJIKPTDV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257548
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257548
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)